Läs mer
MP Biomedicals™ Lysozym från kycklingäggvita, 20 000 U/mg
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
Beskrivning
- Synonymer: Muramidas, Mukopeptid N-acetylmuramoylhydrolas
- CAS-nummer: 9001-63-2
- EG-nummer: 232-620-4
- MDL-nummer: MFCD00131557
- Format: 3X kristalliserad, saltfri, albuminfri, lyofiliserad
- Specifik aktivitet:≤ 20 000 U/mg fast
- Extinktionskoefficient (E1%): 26,4 (280 nm)
- Isoelektrisk punkt (pI): pH 11,0
- pH: 3,6
Används för lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål som att extrahera gruppspecifikt antigen. Fungerar också som grobarhetsmedel för bakteriesporer. Hos människor kan lysozym förmedla antitumörfunktion hos makrofager. Brosklysozym har en roll i broskförkalkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 3X |
| Färg | Vitt |
| pH | 11 |
| För användning med (applikation) | Lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål såsom att extrahera gruppspecifikt antigen |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Källa | Kyckling äggvita |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Lysozym |
| Molekylvikt (g/mol) | 14388 |
| Inhibitorer | Ytaktiva reagenser som dodecylsulfat, alkoholer och fettsyror, imidazol- och indolderivat är inhibitorer via bildning av förändringsöverföringskomplex |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lysozyme
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: lysozyme