Läs mer
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Beskrivning
Activity: >9000 units/mg protein. Unit Definition: One unit will cause a decrease in A450 of 0.001 per minute at pH 6.24 and 25°C using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
- Lyophilized
- Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
- CAS: 9001-63-2
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Färg | White |
| pH | 11 |
| För användning med (applikation) | Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen |
| Innehåll och lagring | 0°C |
| Källa | Chicken egg white |
| Kvantitet | 5 g |
| Produkttyp | Lysozyme |
| Molekylvikt (g/mol) | 14388 |
| Inhibitorer | Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lysozyme
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.