Läs mer
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White
Produktkod. 11384029 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 11384029
Brand: MP Biomedicals™ 0210083410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2X crystallized, salt-free and soluble
Activity: >9000 units/mg protein. Unit Definition: One unit will cause a decrease in A450 of 0.001 per minute at pH 6.24 and 25°C using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
  • Lyophilized
  • Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
  • CAS: 9001-63-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Färg White
pH 11
För användning med (applikation) Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen
Innehåll och lagring 0°C
Källa Chicken egg white
Kvantitet 10 g
Produkttyp Lysozyme
Molekylvikt (g/mol) 14388
Inhibitorer Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes
Form Crystallized, Lyophilized
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysozyme
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lysozyme