Läs mer
MP Biomedicals™ M9 Minimal Medium Salts (Maniatis formulering), pulveriserad
Produktkod. 11377689 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377689 227 g 227g
11397689 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377689 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113037012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att bereda ett definierat syntetiskt medium för tillväxt av E. coli-värd
  • En vanlig bas för att framställa ett definierat syntetiskt medium för tillväxten av de flesta E. coli-värdceller
  • Pulver rekonstitueras i sterilt renat vatten (eller vatten med smält renad agar tillsatt)
  • Ytterligare näringsämnen, såsom glukos eller annan kolkälla, kasaminosyror, vitaminer eller antibiotika tillsätts när lösningen svalnar
  • Tillsätt ytterligare näringsämnen innan tallrikar hälls eller media inokuleras med bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi certifierad
Koncentration 56,4 g/L av en 5X-lösning
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Beskrivning Ett 56,4 g prov av M9 Minimal Salts löstes i en vattenlösning till 1 liter, pH justerades till 7,4 (om det behövdes), och lösningen autoklaverades för att göra ett sterilt 5X koncentrat.
Form Pulver
Medietyp M9 Minimal Medium
Produkttyp Mikrobiologimedia
Sterilitet Sterila
Formulering 33,9 g Na2HPO4; 15 g KH2PO4; 2,5 g NaCl; 5 g NH4Cl
För användning med (applikation) Förbereda ett definierat syntetiskt medium för tillväxten av E. Coli värd
pH 6.8
Kvantitet 227 g
Frakt skick Omgivning
Löslighet Löslig vattenlösning
Provtyp Bakteriell
Stambeteckningar E. coli
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • M9 Minimal Medium Salts
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .