Läs mer
MP Biomedicals™ McCoys 5A Medium
Produktkod. 11434815 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434815 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11434815 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091692149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 100ml
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Rekommenderas för produktion av virus i primära cellkulturer. Den är utmärkt för förökning av leukocyter, biopsivävnader, ett brett spektrum av normala och transformerade celltyper från människa och råtta, och de mest krävande primära och kontinuerliga cellinjerna.
Specifikationer
Produkttyp McCoys 5A
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 ml
pH 6,9 till 7,2
Innehåll och lagring -20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1× Park and Terasaki's Modification Of McCoy 5A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt, Dihydrostreptomycin Sulfate