missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals Menhaden Oil Diet, hög

Product Code. 11452941 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
10 000 g
20 000 g
50 000 g
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11452941

Brand: MP Biomedicals 0296019520

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Produkttyp Menhaden Oil Diet
Komponenter Kaseinrenad högkvävehalt 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 34,58 %, majsstärkelse 15 %, menhadenolja 20 %, majsolja 1 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, DL-a-tokoferolpulver (250 IU./g) mineralpulver (250 IU./g) % 01.2g. Plus MP Vitamin Diet Fortification Blandning 1,2X Normal mängd.
Formatera Pellets
För användning med (applikation) Foder till boskap och vattenbruk, såsom lax, räkor, tilapia, havskatt, det används även som kosttillskott och som råvara för produkter som läppstift, det används även till experimentella gnagare
Partikelform Pulver
Kvantitet 20 000 g
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.