Läs mer
MP Biomedicals Menhaden Oil Diet, hög
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Menhaden Oil Diet |
| Komponenter | Kaseinrenad högkvävehalt 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 34,58 %, majsstärkelse 15 %, menhadenolja 20 %, majsolja 1 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, DL-a-tokoferolpulver (250 IU./g) mineralpulver (250 IU./g) % 01.2g. Plus MP Vitamin Diet Fortification Blandning 1,2X Normal mängd. |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | Foder till boskap och vattenbruk, såsom lax, räkor, tilapia, havskatt, det används även som kosttillskott och som råvara för produkter som läppstift, det används även till experimentella gnagare |
| Partikelform | Pulver |
| Kvantitet | 50,000 g |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |