Läs mer
MP Biomedicals™ Menhaden olja
Produktkod. 11452831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452831 1 gal. Varje
1 options
Produktkod. 11452831 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296012001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1554.01 SEK / Paket med 1
    Save 80.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Menhadenolja, raffinerad
Menhadenolja används som kontroll eller för att kontrollera provet för analyser av fettsyrametylester (FAME). Den är rik på omega-3-fettsyror. När den användes för att delvis komplettera en diet med hög fetthalt hos diabetiska råttor, förbättrade Menhaden-olja slutpunkterna för perifer neuropati genom att förbättra motorisk och sensorisk nervledningshastighet. Minskad ackumulering av fettsyror i råttlever påvisades också.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Frystorkat material
För användning med (applikation) Menhaden Oil används som kontroll- eller kontrollprov för analyser av fettsyrametylester (FAME)
Kvantitet 1 gal.
Förvaringskrav -20 °C