Läs mer
MP Biomedicals™ MERmaid™ SPIN Kit
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Antal reaktioner:
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
25 förberedelser
Beskrivning
- De MERmaid SPIN Kit är utformat för att rena DNA med liten molekylvikt bort från gelmaterial, nukleotider, salter, proteiner eller andra oönskade komponenter i en blandning.
- Enkelsträngade eller dubbelsträngade DNA-oligomerer eller PCR-produkter med en längd av 10-200 nukleotider renas lätt från agaros- och polyakrylamidgeler eller från lösningar.
- Renat DNA kan användas i enzymatiska reaktioner, konventionell eller automatiserad sekvensering, kloning och mikroarrayanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Enzymatiska reaktioner, Lösningar, Agarose Geler, Polyakrylamidgeler |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av enkel- eller dubbelsträngat DNA från gelmaterial, nukleotider, salter, proteiner eller andra oönskade komponenter i blandningen |
| Inkluderar | Glassfog™ SPIN Bind-lösning, MERmaid™ SPIN högsalttvätt, etanoltvättkoncentrat, elueringslösning, 50X elektroforesbuffert, BioGel, MERmaid™ SPIN-filter, Elutionsfångarrör, etikettblock |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| Provvolym | Fram till∼ 300 mg Gel Slice eller upp till∼ 300μ L DNA-lösning |
| Provkälla | Geler och lösningar |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.