Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris S, 2 mL rör
Produktkod. 12747227 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12747227 50 x 2 ml rör Paket med 50
11401555 100 x 2 ml rör Paket med 100
11411555 500 x 2 ml rör Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12747227 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116925050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2710.76 SEK / Paket med 50
    Save 139.24 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lysing Matrix S, 2 mL Rör används för att bryta hårda eller spröda prover med minimala mängder mekanisk skjuvning. Specialtillämpningar inkluderar RNA- och proteinextraktion från svåra prover där lysering endast genom impaktion är att föredra med minimala mängder mekanisk skjuvning.
  • Matristyp : S
  • Rörstorlek : 2 ml
  • Provtyp : Alla prover, hårda vävnader, skelettmuskler, lungor, hjärta, ben, frön, sporer
  • Molekyl som ska berikas : DNA, RNA, proteiner, andra små molekyler
  • Matrix Sammansättning : Matrix S innehåller rostfritt stål
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening
Matris Lyseringsmatris S
Produkttyp 2 ml rör
Kvantitet 50 x 2 ml rör
RNase RNase-fri
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.