Läs mer
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Örn, Alpha Modifiering
Produktkod. 11480275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480275 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11480275 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091031122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 10 L
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Alfamodifiering av Eagle's Medium (AMEM), pulver, med L-glutamin, utan deoxiribosider, ribosider, natriumbikarbonat
Specifikationer
Produkttyp Alpha MEM
Utan tillsatser Inga deoxiribonukleosider, Inga ribonukleosider, Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 10 l
pH 6,5 till 7,5
Innehåll och lagring 0° till 5 °C