Läs mer
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle aminosyror, 50X koncentrat, modifierad
Produktkod. 11440405 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440405 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11440405 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091601149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 100ml
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Att lägga till tillskott av aminosyror till media stimulerar både tillväxt och förlänger livsdugligheten hos celler i kultur. Detta koncentrerade tillskott tillför näringsämnen och minskar den biosyntetiska bördan på cellen in vitro.
Spezifikation
Produkttyp MEM Eagle
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 ml
pH 10.17
Innehåll och lagring 0° till 5 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.