Läs mer
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle Non-Ess. Aminosyror
Produktkod. 11404805 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404805 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11404805 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091681049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 100ml
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning i cellodlingsapplikationer med användning av definierade medier för in vitro-odling av celler
Specifikationer
Produkttyp Aminosyratillskott
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 ml
pH 2,8 till 3,8
Innehåll och lagring 4 °C