Läs mer
MP Biomedicals™ Minimal Essential Medium Eagle (modifierad) med Earle's Salts, utan natriumbikarbonat och L-glutamin
Handla allt MP Biomedicals ProdukterDescription
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Kan användas för att stödja tillväxten av celler i monolager, i suspension och många olika andra celltyper med rätt tillskott.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | MEM Eagle |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.