Läs mer
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modifierad) med Earle's Salts och L-glutamin, utan natriumbikarbonat
Produktkod. 11410245 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410245 1 x 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11410245 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091010122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 10 L
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Cellodlingsmedia med Earle's Salts
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Efter hans försök att odla normala däggdjursfibroblaster och vissa HeLa-cellsubtyper, avslöjades det att näringsbehoven för dessa celltyper inte kunde tillgodoses av BME. Ytterligare studier ledde till utvecklingen av MEM från MP Biomedicals inkorporerande specifika modifieringar såsom högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler.
  • MEM från MP Biomedicals kan användas för att stödja tillväxten av celler i monolager, i suspension och många olika andra celltyper med rätt tillskott.
  • Finns med antingen Earle's eller Hanks salter.
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 1 x 10 l
pH 6,8 till 8 (efter justering med natriumbikarbonat)
Innehåll och lagring 4 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.