Läs mer
MP Biomedicals™ Alfamodifiering av Eagle's Medium (AMEM), pulver
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Alfamodifiering av Eagle's Medium (AMEM), pulver, med L-glutamin, utan deoxiribosider, ribosider, natriumbikarbonat. Ursprungligen användes för tillväxt av hamsternjurceller.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Minimum Essential Medium Eagle's |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat, Inga ribosider, Inga deoxiribosider |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Innehåll och lagring | 0 till 5 °C |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.