Läs mer
MP Biomedicals™ Musdiet, renad, pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
Sammansättning (Ingrediensmängd):
- Vitaminfritt kasein, 30 %
- sackaros, 52,8 %
- Alphacel, icke näringsrik bulk, 2 %
- Majsolja, 10 %
- Torskleverolja, USP , 0,2 %
- Saltblandning säkert nr, 5 %
- Aluminiumkaliumsulfat, 0,021 % (av total saltblandning)
- Kalciumkarbonat, 30,985 % (av total saltblandning)
- Kalciumfosfat dibasiskt, 9,812 % (av total saltblandning)
- Koboltklorid.6H2O, 0,026 % (av total saltblandning)
- Koppar(II)sulfat.5H2O, 0,021 % (av total saltblandning)
- Järncitrat (16 till 17 % Fe), 2,84 % (av total saltblandning)
- Magnesiumsulfat, 5,113 % (av total saltblandning)
- Mangansulfat.H2O, 0,413 % (av total saltblandning)
- Kaliumjodid, 0,083 % (av total saltblandning)
- Kaliumfosfat dibasiskt, 33,309 % (av total saltblandning)
- Natriumklorid, 17,3 % (av total saltblandning)
- Natriumfluorid, 0,026 % (av total saltblandning)
- Natriumtetraborat, 0,026 % (av total saltblandning)
- Zinkklorid, 0,026 % (av total saltblandning)
- Tiaminhydroklorid, 5 mg/kg diet
- Riboflavin, 10 mg/kg diet
- Nikotinsyra, 10 mg/kg kost
- Pyridoxinhydroklorid, 5 mg/kg diet
- Biotin, 0,2 mg/kg diet
- Pantotensyra, 60 mg/kg diet
- Folsyra, 0,5 mg/kg kost
- Kolinklorid, 1,5 mg/kg kost
- a-Tokoferol, 60 mg/kg kost
- Menadion, 10 mg/kg diet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Vitaminfritt kasein 30%, sackaros 52,8%, Alphacel, icke-näringsfri bulk 2%, majsolja 10%, torskleverolja, USP 0,2 %, Saltblandning säkert nr 2 5 % |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | Musdiet är en naturlig ingrediensdiet speciellt framtagen för att ge rätt balans mellan alla kända näringsämnen som anses vara nödvändiga för tillväxt, underhåll och reproduktion av möss för laboratorieexperiment |
| Kvantitet | 10 kg |
| Art | Mus |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |