Läs mer
MP Biomedicals™ MT buffert
Produktkod. 12877860 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
8 ml
Förpackningsstorlek:
8ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12877860 8 ml 8ml
1 options
Produktkod. 12877860 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116511202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MT Buffer är en lyslösning, noggrant utvecklad för att skydda och solubilisera nukleinsyror och proteiner vid cellys.
  • MT Buffer är en lyslösningskomponent som ingår i FastRNAPro Soil Direct och Indirect Kit, FastDNA Spin Kit för avföring och FastDNA 50 mL Spin Kit för Jord.
  • Används som stabiliseringsmedel under provlysering.
  • Homogenisering sker i närvaro av MT-buffert, detta reagens är noggrant utvecklat för att skydda och solubilisera nukleinsyror och proteiner vid cellys.
  • Detta möjliggör extraktion av genomiskt DNA med minimal RNA-kontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam
För användning med (utrustning) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 , SuperFastPrep-1
För användning med (applikation) Provberedning, provlys, isolering och rening av nukleinsyra, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys, genfunktion, genreglering
Produkttyp MT buffert
Kvantitet 8 ml
Provvolym Upp till 500 mg per förberedelse
Provkälla Mikroorganismer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MT Buffer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.