Läs mer
MP Biomedicals™ Multitest-bilder
Produktkod. 11449465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Räkna väl:
8
12
15
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
Diameter (engelska):
0,15 tum.
0,23 tum
0,27 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Diameter (metrisk) Diameter (engelska) unitSize
11449465 8 6 mm 0,23 tum Paket med 100
11459465 12 7 mm 0,27 tum. Paket med 100
11469465 15 4 mm 0,15 tum. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449465 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 096040805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1542.33 SEK / Paket med 100
    Save 77.67 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratoriebruk
  • Material: ömtåligt glas
  • Numrerad
  • Blå beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Bräckligt glas
Typ Multitest Slide
Räkna väl 8
Färg Blått
Diameter (engelska) 0,23 tum
Diameter (metrisk) 6 mm
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning