Beskrivning
De obelagda områdena har en total vätbar yta så att vätskan sprider sig jämnt över området för varje brunn. För cellfästning och tillväxt kräver objektglasen endast en enkel tvätt i avjoniserat vatten eller rengöringsmedel följt av sterilisering.
- Material: Bräckligt glas med blå PTFE-beläggning
- Mått: 8 mm (0,31 tum) brunnsdiameter arrangerad 2 x 5
- Genomsnittlig storlek: 2,5 cm (0,98 tum) x7,5 cm (2,95 tum) x1 mm (0,04 tum)
- En 4-kanalspipett kan användas för att överföra prover direkt från mikroplattan till objektglaset
- Inte ett återanvändbart objektglas - blötläggning och tvättning efter användning kan göra att PTFE-beläggningen lyfts av på grund av tidigare reaktioner av organiska lösningsmedel och fixeringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Multitest Slide |
| Wells | 10 |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens, cellodling, objektglasagglutinationstester och histologi |
| Mått (LxB) | 25 x 75 mm |