Läs mer
MP Biomedicals™ Mykoplasmaborttagningsmedel (MRA)
Produktkod. 13288703 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13288703 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 13288703 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 093050044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.25 SEK
    4615.31 SEK / 5ml
    Save 424.94 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mycoplasma Removal Agent (MRA) är ett derivat av kinolinfamiljen av antibiotika och eliminerar mykoplasmakontamination i cellkulturer genom att hämma mycoplasma DNA-gyras.
  • Derivat från kinolinfamiljen av antibiotika och eliminerar mykoplasmainfektion genom att hämma mykoplasma DNA-gyras
  • Levereras som en färdig lösning
  • Citerad av European Collection of Animal Cell Cultures (Porton Down, Storbritannien) som överlägsen alla andra nuvarande produkter för utrotning av mykoplasma
  • Celltoxiciteten är låg efter behandling vid den rekommenderade koncentrationen på 0,5μ g/ml
  • Eliminerar flera mykoplasmaarter inom en vecka med den lägsta dosen
  • Förhindrar återkontaminering av kulturen vid 0,1μ g/ml
  • Upprätthåller cellviabiliteten
  • Kompatibel med de flesta däggdjurscellinjer
  • Sterilitet och låg cytotoxicitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 till 30 °C). Skydda från ljus.
Koncentration 50 µg/mL
Form Klar, ljusgul lösning
Produkttyp Mykoplasma borttagning
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Eliminering av mykoplasma
Kvantitet 5 ml