Läs mer
MP Biomedicals™ Nigrosinfläck
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
- Formelvikt: 737,87
- CAS # 8005-03-6
- Synonym: Acid Black 2; CI 50420
- Fysisk beskrivning: Svart kristallint pulver
- Löslighet: Löslig i vatten (1 mg/ml ogenomskinlig svart med lila gjuten lösning)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nigrosin |
| Kvantitet | 25 g |
| Formatera | Kristall |
| För användning med (applikation) | Livskraftiga cellfärgningsmedel speciellt inom stamcellsbiologi |
| Förvaringskrav | 15 till 30 °C |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.