Läs mer
MP Biomedicals™ Nigrosinfläck
Produktkod. 11454992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454992 100 g 100g
11444992 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454992 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219459380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som ett livskraftigt cellfärgningsmedel speciellt inom stamcellsbiologi
  • Formelvikt: 737,87
  • CAS # 8005-03-6
  • Synonym: Acid Black 2; CI 50420
  • Fysisk beskrivning: Svart kristallint pulver
  • Löslighet: Löslig i vatten (1 mg/ml ogenomskinlig svart med lila gjuten lösning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Nigrosin
Kvantitet 100 g
Formatera Kristall
För användning med (applikation) Livskraftiga cellfärgningsmedel speciellt inom stamcellsbiologi
Förvaringskrav 15 till 30 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.