Läs mer
MP Biomedicals™ Pankreatin 8X, USP Kvalitet
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Består av många enzymer inklusive amylas, trypsin, lipas, ribonukleas och proteas. Den kommer att omvandla minst 25 gånger sin vikt av potatisstärkelse till lösliga kolhydrater på fem minuter i vatten vid 40 °C, och inte mindre än 25 gånger sin vikt av kasein till proteoser. Det hydrolyserar fett till glycerol och fettsyra, protein till proteoser och härledda föreningar och stärkelse till dextriner och socker. Lipasaktivitet:≥ 16 U/mg. Amylasaktivitet:≥ 200 U/mg. Proteasaktivitet:≥ 200 U/mg.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 8X |
| Färg | Grädde |
| För användning med (applikation) | Främja lossning av esofagusvävnad hos patienter med esofagustumörer |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Källa | Pankreas från svin |
| Kvantitet | 25 g |
| Produkttyp | Pankreatin |
| Form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Pancreatin, USP
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: pancreatin