Läs mer
MP Biomedicals™ Pankreatin 8X, USP Kvalitet
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Består av många enzymer inklusive amylas, trypsin, lipas, ribonukleas och proteas. Den kommer att omvandla minst 25 gånger sin vikt av potatisstärkelse till lösliga kolhydrater på fem minuter i vatten vid 40 °C, och inte mindre än 25 gånger sin vikt av kasein till proteoser. Det hydrolyserar fett till glycerol och fettsyra, protein till proteoser och härledda föreningar och stärkelse till dextriner och socker. Lipasaktivitet:≥ 16 U/mg. Amylasaktivitet:≥ 200 U/mg. Proteasaktivitet:≥ 200 U/mg.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 8X |
| Färg | Grädde |
| För användning med (applikation) | Främja lossning av esofagusvävnad hos patienter med esofagustumörer |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Källa | Pankreas från svin |
| Kvantitet | 500 g |
| Produkttyp | Pankreatin |
| Form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- pancreatin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: pancreatin
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.