Läs mer
MP Biomedicals™ Papain från Papaya Latex
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Papain klyver peptidbindningar av basiska aminosyror, leucin eller glycin. Det hydrolyserar också estrar och amider.
- CAS-nummer: 9001-73-4
- EG-nummer: 232-627-2
- MDL-nummer: MFCD00131791
- Format: Mjölkvit lösning
- Specifik aktivitet:≤ 10 enheter/mg Protein
- Extinktionskoefficient: 25,0
- Isoelektrisk punkt (pI): pH 9,6
- Optimalt pH: 6,0 till 7,0
Används för att producera Fab-fragment av antikroppar, celldissociation, morfologisk isolering av intakta kortikala neuroner från postnatala råttor. Begränsad papadigestion används för strukturella studier av enzymer och andra proteiner. Dessutom används papain i röda blodkroppsserologi för att modifiera röda blodkroppars yta för att förbättra eller förstöra reaktiviteten hos många röda blodkroppsantigener. Användbar för blodplättsserologistudier och har även använts vid enzymatisk syntes av aminosyror, peptider och andra molekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Färg | Mjölkvit |
| pH | 6 till 7 |
| För användning med (applikation) | Producera Fab-fragment av antikroppar, celldissociation, morfologisk isolering av intakta kortikala neuroner från postnatala råttor |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Papaya latex |
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | Papain |
| Molekylvikt (g/mol) | 23000 |
| Inhibitorer | Sulfhydrylgrupper inklusive tungmetaller, karbonylreagens, aldehyder, bensoylamidoacetonitril, AEBSF, antipain, cystatin, E-64, leupeptin, PMSF, TLCK och TPCK |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Papain
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Papain