Läs mer
MP Biomedicals™ Papain från Papaya Latex
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Papain klyver peptidbindningar av basiska aminosyror, leucin eller glycin. Det hydrolyserar också estrar och amider.
- CAS-nummer: 9001-73-4
- EG-nummer: 232-627-2
- MDL-nummer: MFCD00131791
- Format: Mjölkvit lösning
- Specifik aktivitet:≤ 10 enheter/mg Protein
- Extinktionskoefficient: 25,0
- Isoelektrisk punkt (pI): pH 9,6
- Optimalt pH: 6,0 till 7,0
Används för att producera Fab-fragment av antikroppar, celldissociation, morfologisk isolering av intakta kortikala neuroner från postnatala råttor. Begränsad papadigestion används för strukturella studier av enzymer och andra proteiner. Dessutom används papain i röda blodkroppsserologi för att modifiera röda blodkroppars yta för att förbättra eller förstöra reaktiviteten hos många röda blodkroppsantigener. Användbar för blodplättsserologistudier och har även använts vid enzymatisk syntes av aminosyror, peptider och andra molekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Färg | Mjölkvit |
| pH | 6 till 7 |
| För användning med (applikation) | Producera Fab-fragment av antikroppar, celldissociation, morfologisk isolering av intakta kortikala neuroner från postnatala råttor |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Papaya latex |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Papain |
| Molekylvikt (g/mol) | 23000 |
| Inhibitorer | Sulfhydrylgrupper inklusive tungmetaller, karbonylreagens, aldehyder, bensoylamidoacetonitril, AEBSF, antipain, cystatin, E-64, leupeptin, PMSF, TLCK och TPCK |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.