Läs mer
Penicillin G Kaliumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17680927 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
100 μm
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17680927 25 mU
17690927 100 μm
17670927 1 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17680927 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453625
Penicillin G kaliumsalt Cellodlingsreagens, vitt pulver
  • Det används som en cellkulturtillsats som antibiotika.
  • Penicillin G kaliumsalt är ett salt av Penicillin G.
  • Penicillin G är en hydrofob,β -laktamantibiotikum framställt av Penicillium spp.
  • Penicillin G är också känd som bensylpenicillin och innehåller en 6' fenylacetyl sidokedja.
  • I sura vattenlösningar rapporteras penicillin sönderdelas till penillinsyra och penillinsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113-98-4
MDL-nummer MFCD00036193
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
IUPAC-namn kalium-[3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]dimetylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(2-fenylacetamido)-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
pH 5 till 7,5
Potens 1,500 - 1,700 u/mg
Vatten 0.001
Färg Vitt
Kvantitet 25 mU
Anteckningar om analysprocent 0.998
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
Validerad ansökan Cell Culture
Beilstein 3832841
Löslighetsinformation Soluble in water(100mg/mL).
Molekylvikt (g/mol) 691.34
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G, potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt