Läs mer
Penicillin G Kaliumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17690927 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
100 μm
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17690927 100 μm
17670927 1 mU
17680927 25 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17690927 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Penicillin G kaliumsalt Cellodlingsreagens, vitt pulver
  • Det används som en cellkulturtillsats som antibiotika.
  • Penicillin G kaliumsalt är ett salt av Penicillin G.
  • Penicillin G är en hydrofob,β -laktamantibiotikum framställt av Penicillium spp.
  • Penicillin G är också känd som bensylpenicillin och innehåller en 6' fenylacetyl sidokedja.
  • I sura vattenlösningar rapporteras penicillin sönderdelas till penillinsyra och penillinsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00036193
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
Specifikationer
Fysisk form Pulver
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Smältpunkt 214°C to 217°C (Literature)
CAS 113-98-4
Potens 1500 to 1700 μ/mg
Sterilitet Non-sterile
Färg Vitt
Kvantitet 100 μm
Anteckningar om analysprocent 0.998
Molekylformel C16H17N2O4SK
Validerad ansökan Cell Culture
Beilstein 3832841EC
Löslighetsinformation Soluble in water(100mg/mL).
Molekylvikt (g/mol) 372.48
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G Potassium Salt, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt