Läs mer
Penicillin G, natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17600937 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
100 mU
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17600937 1 mU
17620937 25 mU
17630937 100 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17600937 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 1 mikroenheter
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Penicillin G, Natriumsalt Cellodlingskvalitet, Pulver
  • Penicillin G är ett smalspektrumantibiotikum som härrör från Streptococcus pneumoniae.
  • Det har använts för att studera de diagnostiska och terapeutiska implikationerna av gentamicinresistent Enterococcus faecalis sekvens typ 6 med minskad penicillinkänslighet och i cellkultur både ensamt och i kombination med streptomycin och andra antibiotika.
  • Penicillin G även känd som bensylpenicillin.
  • Det utövar en bakteriedödande såväl som en bakteriostatisk effekt på känsliga bakterier genom att störa de slutliga stadierna av syntesen av peptidoglykan, ett ämne i bakteriens cellvägg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-57-8
MDL-nummer MFCD00069666
InChI-nyckel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Förlust vid torkning 0.001
Potens >1500 u/mg
Färg Vitt
Kvantitet 1 mU
Molekylformel C16H17N2NaO4S
Validerad ansökan Cell Culture
Beilstein 3834217
Löslighetsinformation Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Molekylvikt (g/mol) 356.37
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt