Läs mer
Penicillin G, natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17630937 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
100 mU
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17630937 100 mU
17600937 1 mU
17620937 25 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17630937 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 SEK
    2313.50 SEK / 100 mikroenheter
    Save 116.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Penicillin G, Natriumsalt Cellodlingskvalitet, Pulver
  • Penicillin G är ett smalspektrumantibiotikum som härrör från Streptococcus pneumoniae.
  • Det har använts för att studera de diagnostiska och terapeutiska implikationerna av gentamicinresistent Enterococcus faecalis sekvens typ 6 med minskad penicillinkänslighet och i cellkultur både ensamt och i kombination med streptomycin och andra antibiotika.
  • Penicillin G även känd som bensylpenicillin.
  • Det utövar en bakteriedödande såväl som en bakteriostatisk effekt på känsliga bakterier genom att störa de slutliga stadierna av syntesen av peptidoglykan, ett ämne i bakteriens cellvägg.
Kemiska identifierare
CAS 69-57-8
MDL-nummer MFCD00069666
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
Specifikationer
Typ Penicillin G Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Förlust vid torkning 0.001
Potens >1500 μ/mg
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
Kvantitet 100 mU
Molekylformel C16H17N2NaSO4
Validerad ansökan Cellkultur
Beilstein 3834217
Löslighetsinformation Löslig i vatten H2O (): 100 mg/ml.
Molekylvikt (g/mol) 356.38
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt