Läs mer
MP Biomedicals™ Pepsin
Produktkod. 11465322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465322 10 g 10g
11455322 5 g 5g
11445322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465322 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219536710
Från svinmagslemhinnan
Renad genom kromatografi. Aktivitet: 2000-2400U/mg protein. Enhet Definition: En enhet kommer att producera enΔ En 280 av 0,001 per minut vid pH 2,0 och 37 C, mätt som TCA-lösliga produkter med användningav °hemoglobin som substrat. Lyofiliserat pulver, i princip saltfritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för att smälta proteiner och används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar
pH-intervall 1 till 3,5
Provtyp Slemhinnan i magen hos svin
Innehåll och lagring 0 °C
Form Frystorkat material
Kvantitet 10 g
Produkttyp Pepsin
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pepsin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin