Läs mer
MP Biomedicals™ Pepsin
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Beskrivning
Renad genom kromatografi. Aktivitet: 2000-2400U/mg protein. Enhet Definition: En enhet kommer att producera enΔ En 280 av 0,001 per minut vid pH 2,0 och 37 C, mätt som TCA-lösliga produkter med användningav °hemoglobin som substrat. Lyofiliserat pulver, i princip saltfritt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för att smälta proteiner och används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar |
| pH-intervall | 1 till 3,5 |
| Provtyp | Slemhinnan i magen hos svin |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Form | Frystorkat material |
| Kvantitet | 5 g |
| Produkttyp | Pepsin |