Läs mer
MP Biomedicals™ Fosfatbuffrad saltlösning
Produktkod. 11444825 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444825 10 x 1 l 10 L
1 options
Produktkod. 11444825 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091760420
Dulbeccos formel utan kalcium och magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
pH 7.4
Kvantitet 10 x 1 l
Sterilitet Sterila
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium