Läs mer
MP Biomedicals™ Fosfodiesteras I från Crotalus adamanteus
Produktkod. 11318559 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318559 100 U 100 enheter
1 options
Produktkod. 11318559 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210097880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att bryta fosfodiesterbindningar. Det är ett membranbundet glykoprotein som används för att katalysera hydrolysen av olika nukleotidpolyfosfater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≥20μ /mg
pH 9.8 till 10.4.5
För användning med (applikation) Används för att bryta fosfodiesterbindningar, katalysera hydrolysen av olika nukleotidpolyfosfater
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Crotalus adamanteus gift
Kvantitet 100 U
Produkttyp Fosfodiesteras I
Molekylvikt (g/mol) 115000
Inhibitorer Gluktation, cystein och askorbinsyra
Form Lyofiliserat pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphodiesterase I
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .