Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Näringsblandningar
Produktkod. 11474955 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474955 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11474955 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092625149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    677.69 SEK / 100ml
    Save 34.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Varje formulering är framställd enligt den ursprungliga specifikationen och är av enkel styrka, utom där annat anges.
  1. Förvara vid 0° till 5 °C.
  2. Skydda från ljus.
Specifikationer
Innehåll och lagring 0° till 5 °C
Form Vätska
Produkttyp Vitamintillskott
Kvantitet 100 ml