Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Beskrivning
- Färdig att använda
- Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
- Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Murashige och Skoog växtsaltblandning |
| Utan tillsatser | Ingen agar |
| Kvantitet | 1 x 50 l |
| Formatera | Lösning |
| pH | 4,8 till 6,2 |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .