Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Produktkod. 11454895 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
11454895 1 x 10 l Gamborgs basalsaltblandning 10 L
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifierade basalsaltblandning -
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifierade basalsaltblandning 10 L
17307479 10 x 1 l Murashige och Skoog basalsaltblandning -
17337479 10 x 1 l Murashige och Skoog växtsaltblandning -
11405005 1 x 50 l Murashige och Skoog växtsaltblandning 50 L
11434925 1 x 10 l Murashige och Skoog basalsaltblandning 10 L
11494995 1 x 10 l Murashige och Skoog växtsaltblandning 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11454895 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092621622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 10 L
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Växtkultursaltblandningar är till för molekylär testning av växter och växtbaserade prover för att förbättra växternas produktivitet, kvalitet och sjukdomsresistens.
  • Färdig att använda
  • Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
  • Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Gamborgs basalsaltblandning
Kvantitet 1 x 10 l
Formatera Lösning
pH 3,75 till 4,25
Innehåll och lagring 0 °C till 5 °C