Beskrivning
- Färdig att använda
- Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
- Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Hoaglands modifierade basalsaltblandning |
| Kvantitet | 1 x 10 l |
| Formatera | Lösning |
| pH | 4.8 |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid