Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Produktkod. 11494995 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Produktkod. 11494995
Brand: MP Biomedicals™ 092633022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Växtkultursaltblandningar är till för molekylär testning av växter och växtbaserade prover för att förbättra växternas produktivitet, kvalitet och sjukdomsresistens.
  • Färdig att använda
  • Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
  • Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Murashige och Skoog växtsaltblandning
Utan tillsatser Ingen agar
Kvantitet 1 x 10 l
Formatera Lösning
pH 4,8 till 6,2
Innehåll och lagring 4 °C