Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Beskrivning
- Färdig att använda
- Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
- Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Murashige och Skoog basalsaltblandning |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| Formatera | Lösning |
| pH | 3,5 till 4,5 |
| Löslighet | Lösligt i vatten |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Murashige & Skoog Basal Salt Mixture
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid