Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Produktkod. 17317489 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifierade basalsaltblandning -
11454895 1 x 10 l Gamborgs basalsaltblandning 10 L
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifierade basalsaltblandning 10 L
17307479 10 x 1 l Murashige och Skoog basalsaltblandning -
17337479 10 x 1 l Murashige och Skoog växtsaltblandning -
11405005 1 x 50 l Murashige och Skoog växtsaltblandning 50 L
11434925 1 x 10 l Murashige och Skoog basalsaltblandning 10 L
11494995 1 x 10 l Murashige och Skoog växtsaltblandning 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17317489 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092621820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 10 L
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Växtkultursaltblandningar är till för molekylär testning av växter och växtbaserade prover för att förbättra växternas produktivitet, kvalitet och sjukdomsresistens.
  • Färdig att använda
  • Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
  • Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Kvantitet 10 x 1 l
Formatera Lösning
pH 4.8
Innehåll och lagring 4 °C