Läs mer
MP Biomedicals™ Växtkultur Saltblandningar
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Gamborgs basalsaltblandning
Hoaglands modifierade basalsaltblandning
Murashige och Skoog basalsaltblandning
Murashige och Skoog växtsaltblandning
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Beskrivning
- Färdig att använda
- Flytande formulering, framställd enligt den ursprungliga specifikationen, om inte annat anges
- Finns i olika förpackningsstorlekar, färdiga att använda och flytande formuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Murashige och Skoog växtsaltblandning |
| Kvantitet | 10 x 1 l |
| Formatera | Lösning |