Beskrivning
Klara skålar av polyvinylklorid (PVC) speciellt utformade för växtodlingstillämpningar. Idealisk för användning i kommersiell trädgårdsodling eller forskningsmiljöer. Tillåt exceptionell ljustransmission och optimal tillväxt. Minska tiden för att förbereda en in vitro-växtmiljö för växtkulturer genom att eliminera behovet av rengöring och sterilisering.
Beställningsinfo
Bas L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 tum. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Överdrag och baser säljs separat. Steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Överdrag säljs separat (se 092672102) |
| Bottenform | Fyrkantig |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen, PVC |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Kvantitet | 1 Ea |
| Mått (L x B) | 3,75 x 3,75 tum. (9,5 x 9,5 cm) |
| Visa mer |