Läs mer
MP Biomedicals™ PlantCon™ Växtvävnadskulturbehållare
Produktkod. p-2625663 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 Ea
10/Cs
200/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 200
Produktkod. 11415005
Brand: MP Biomedicals™ 092672002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steriliserad bas för PlantCon™ Växtvävnadskulturbehållare. Använda PlantCon™ behållare med flytande eller agarstelnat medium. De kan användas för många växtcellsodlingsförfaranden som för närvarande använder glasbehållare.
Klara skålar av polyvinylklorid (PVC) speciellt utformade för växtodlingstillämpningar. Idealisk för användning i kommersiell trädgårdsodling eller forskningsmiljöer. Tillåt exceptionell ljustransmission och optimal tillväxt. Minska tiden för att förbereda en in vitro-växtmiljö för växtkulturer genom att eliminera behovet av rengöring och sterilisering.
Beställningsinfo
Bas L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 tum. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Överdrag och baser säljs separat. Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Överdrag säljs separat (se 092672102)
Bottenform Fyrkantig
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen, PVC
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Typ Cellodlingsskål
Kvantitet 1 Ea
Mått (L x B) 3,75 x 3,75 tum. (9,5 x 9,5 cm)
Längd (metrisk) 9.5 mm
Bredd (metrisk) 9.5 mm
Höjd (metrisk) 7 mm