Beskrivning
- Skyddet kan fästas tätt, för långtidsodling, eller löst monteras under acklimatisering till yttre förhållanden före transplantation
- Idealisk för användning i kommersiell trädgårdsodling eller forskningsmiljöer
- Tillåt exceptionell ljustransmission och optimal tillväxt
- Minska tiden för att förbereda en in vitro-växtmiljö för växtkulturer genom att eliminera behovet av rengöring och sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Plast |
| Bottenform | Fyrkantig |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polypropen, PVC |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Cellkulturskålens lock |
| För användning med (applikation) | Optimala applikationer för växtcellodling |
| För användning med (utrustning) | PlantCon™ Behållare (092672206, 092672002) |
| Visa mer |