Läs mer
MP Biomedicals™ Fästfaktorer för poly-D-lysinhydrobromid
Produktkod. 11446632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
Produktkod. 11446632
Brand: MP Biomedicals™ 0215017525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta vidhäftning, vidhäftning och spridning i odlingen av vidhäftande celler
Icke steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Poly-D-lysin
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 25 mg
Källa Syntetisk