Läs mer
MP Biomedicals™ Fästfaktorer för poly-D-lysinhydrobromid
Produktkod. 11456632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456632 50 mg 50mg
11446632 25 mg 25mg
11436632 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456632 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215017550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2348.55 SEK / 50mg
    Save 121.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlätta vidhäftning, vidhäftning och spridning i odlingen av vidhäftande celler
Icke steril.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Poly-D-lysin
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 50 mg
Källa Syntetisk