Läs mer
MP Biomedicals™ Poly-L-lysinhydrobromid vidhäftningsfaktorer: 30 000-70 000 MW
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beskrivning
Finns icke-steril eller gamma-bestrålad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Produkttyp | Poly-L-lysin |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 10 mg |
| Källa | Syntetisk |