Läs mer
MP Biomedicals™ Poly-L-lysinhydrobromid vidhäftningsfaktorer: 30 000-70 000 MW
Produktkod. 11486632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 11486632
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 0215017625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta vidhäftning, vidhäftning och spridning i odlingen av vidhäftande celler
Finns icke-steril eller gamma-bestrålad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Poly-L-lysin
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 25 mg
Källa Syntetisk